Documents
493074
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
HCO15N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Densité
0.957 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)[15N](C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i4+1
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-AZXPZELESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58.00 °C - closed cup