Principaux documents
492221
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
25 MG
487,00 $
250 MG
830,00 $
487,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
25 MG
487,00 $
250 MG
830,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6D4(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
487,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
pb
298-299 °C (lit.)
Pf
−3 °C (lit.)
Densité
1.158 g/mL at 25 °C
Format
neat
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(c1[2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
Clé InChI
FLKPEMZONWLCSK-KDWZCNHSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
This product may be used as an analytical standard.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable