Principaux documents
617113
Sigma-Aldrich
Benzyl butyl phthalate-3,4,5,6-d4
≥98 atom % D, ≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19D4H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Densité
1.114 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3/i7D,8D,11D,12D
Clé InChI
IRIAEXORFWYRCZ-CXRURWBMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup