D1410000
Diethyl phthalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
DEP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
7.66 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 100 °C)
Famille d'API
diethyl phthalate
Température d'inflammation spontanée
854 °F
Limite d'explosivité
0.75 %, 187 °F
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
298-299 °C (lit.)
Pf
−3 °C (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
170 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)