Documents
492183
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methylene-13C chloride
About This Item
Formule linéaire :
13CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
40 °C (lit.)
Pf
−97 °C (lit.)
Densité
1.341 g/mL at 25 °C
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl[13CH2]Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1+1
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable