Principaux documents
364606
Sigma-Aldrich
Sodium nitrate-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
250 MG
84,60 $
1 G
171,00 $
5 G
632,00 $
84,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
84,60 $
1 G
171,00 $
5 G
632,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Na15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352118
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
84,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
≥99% (CP)
Forme
powder
Pf
306 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
Clé InChI
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hang Yu et al.
Nature, 583(7816), 453-458 (2020-07-17)
Manganese is one of the most abundant elements on Earth. The oxidation of manganese has long been theorized1-yet has not been demonstrated2-4-to fuel the growth of chemolithoautotrophic microorganisms. Here we refine an enrichment culture that exhibits exponential growth dependent on
Katherine E Helliwell et al.
Current biology : CB, 31(5), 978-989 (2020-12-30)
Diatoms are a diverse and globally important phytoplankton group, responsible for an estimated 20% of carbon fixation on Earth. They frequently form spatially extensive phytoplankton blooms, responding rapidly to increased availability of nutrients, including phosphorus (P) and nitrogen (N). Although