Principaux documents
489786
Sigma-Aldrich
Isophthalic acid-(carboxy-13C2)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
1,3-Benzene(dicarboxylic acid-13C2)
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,3-(13CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
341-343 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)c1cccc(c1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
Clé InChI
QQVIHTHCMHWDBS-BFGUONQLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable