Principaux documents
489433
Sigma-Aldrich
Formamide-15N
98 atom % 15N
1 G
800,00 $
800,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
800,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HCO15NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
800,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pb
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Densité
1.159 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i2+1
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C