Principaux documents
489298
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH3COCH2CO2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Disponibilité
not available in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
181 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
1.037 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1
Clé InChI
XYIBRDXRRQCHLP-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup