Principaux documents
488003
Sigma-Aldrich
Chlorure d′ammonium 15N
60-80 atom % 15N
Synonyme(s) :
Chlorure d’ammonium marqué au 15N
5 G
815,00 $
815,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
815,00 $
About This Item
Formule linéaire :
15NH4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
815,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
60-80 atom % 15N
Niveau de qualité
Poids mol.
54.19 by atom % calculation (at 70 atom % 15N)
Pf
340 °C (subl.) (lit.)
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Clé InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable