Principaux documents
487554
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-d5-ethanol
98 atom % D
Synonyme(s) :
α-Methylbenzyl-ring-d5 alcohol, sec-Phen-d5-ethyl alcohol, Methyl phenyl-d5 carbinol
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
pb
204 °C/745 mmHg (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.053 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(C)O
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
WAPNOHKVXSQRPX-VIQYUKPQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86.00 °C - closed cup