Principaux documents
487015
Sigma-Aldrich
Propene-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Propylene-2-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH313CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
43.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le produit 487015 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Densité de vapeur
1.48 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
15.4 atm ( 37.7 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
860 °F
pb
−47.7 °C (lit.)
Pf
−185 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H][13C](C)=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i3+1
Clé InChI
QQONPFPTGQHPMA-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
100 mL quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 32 psig for 100 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Informations légales
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-162.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-108 °C - closed cup