Key Documents
486507
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone-2,2,5,5-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
2,2,5,5-Tetradeuteriocyclopentan-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5D4H4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
130-131 °C (lit.)
Pf
−51 °C (lit.)
Densité
0.996 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i3D2,4D2
Clé InChI
BGTOWKSIORTVQH-KHORGVISSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30.00 °C - closed cup