Principaux documents
799572
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C5H8O
Poids moléculaire :
89.08
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clé InChI
BGTOWKSIORTVQH-CVMUNTFWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup