Documents
586927
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol-(phenyl-3C6)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Benzyl alcohol-(phenyl-13C6)
About This Item
Formule linéaire :
13C6H5CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
203-205 °C (lit.)
Pf
-16--13 °C (lit.)
Densité
1.102 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-ZXJNGCBISA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup