Principaux documents
485721
Sigma-Aldrich
Bis(acetato-O)triphenylbismuth(V)
98%
Synonyme(s) :
Diacetoxytriphenylbismuth, Triphenylbismuth diacetate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO2)2Bi(C6H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
558.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: bismuth
reagent type: catalyst
Pf
~170 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[Bi](OC(C)=O)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2C2H4O2.Bi/c3*1-2-4-6-5-3-1;2*1-2(3)4;/h3*1-5H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
UXYBKDNBDQNDNV-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable