Principaux documents
S928135
2-(2-NITROVINYL)THIOPHENE
AldrichCPR
S928135-50MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S928135-50MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.176
Numéro MDL:
216,00 $