Principaux documents
485470
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic acid-d2
98 atom % D
10 G
1 350,00 $
1 350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 G
1 350,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl2CDCO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.4663 (lit.)
pb
194 °C (lit.)
Pf
9-11 °C (lit.)
Densité
1.587 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D/hD
Clé InChI
JXTHNDFMNIQAHM-PFUFQJKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Brain,Liver,Testes
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Maho Yagi-Utsumi et al.
Biophysical journal, 119(10), 2029-2038 (2020-11-04)
The characterization of residual structures persistent in unfolded proteins in concentrated denaturant solution is currently an important issue in studies of protein folding because the residual structure present, if any, in the unfolded state may form a folding initiation site