Principaux documents
485233
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldéhyde-α-13C
99 atom % 13C
100 MG
1 310,00 $
1 310,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
1 310,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H413CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 310,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
117-119 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H][13C](=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i5+1
Clé InChI
RGHHSNMVTDWUBI-HOSYLAQJSA-N
Conditionnement
Il se peut que ce produit soit disponible en vrac ; il peut alors être conditionné à la demande. Pour en savoir plus sur le prix, la disponibilité et le conditionnement, veuillez contacter le Service Clients des isotopes stables.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable