Documents
484717
Sigma-Aldrich
3,3′-Dithiobis(propionitrile)
98%
Synonyme(s) :
3,3′-Dithiodipropionitrile, 3-[(2-Cyanoethyl)disulfanyl]propanenitrile
About This Item
Formule linéaire :
S2(CH2CH2CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
48-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCCSSCCC#N
InChI
1S/C6H8N2S2/c7-3-1-5-9-10-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
Clé InChI
HHEYGEJOMQFDFN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis and applications in nanocrystal technology: Research detailed the facile synthesis of 5-(2-Mercaptoethyl)-1H-tetrazole, closely related to 3,3′-Dithiobis(propionitrile), and its application in the preparation of water-soluble nanocrystals and gels, demonstrating potential for high-performance polymers and biomedical applications (Voitekhovich et al., 2016).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup