Principaux documents
483540
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2-Methoxy-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Pf
144-153 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
COc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Suzuki couplings
  • Copper catalyzed arylation
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable