Key Documents
422797
Sigma-Aldrich
(S)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone
96%
Synonyme(s) :
(S)-4,5-Dihydro-4-hydroxy-2(3H)-furanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Numéro Beilstein :
4657152
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Activité optique
[α]21/D −81°, c = 2 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
Point d'ébullition
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1COC(=O)C1
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h3,5H,1-2H2/t3-/m0/s1
Clé InChI
FUDDLSHBRSNCBV-VKHMYHEASA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter