482919
Methyl (2R,3S)-(+)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Activité optique
[α]23/D +31°, c = 1 in H2O
Pf
84-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)9(12)8(11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9,11-12H,1H3/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
IXDRYSIPXMREGK-DTWKUNHWSA-N
Application
- Biologically important 5-phenyl substituted Δ2-thiazolines.
- An antidepressant, (+)-(S)-dapoxetine.
- (R)-Cyclohexyl lactic acid, a building block required for the preparation of an E-selectin inhibitor.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable