Principaux documents
481785
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CF3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
Densité
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde is a benzaldehyde derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Application
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used in the synthesis of 3′-[(3-trifluoromethyl-4-chloro)-benzylamino]-3′-deoxy-5′-O-triphenylmethyl-β-D-thymidine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis, modeling and evaluation of 3'-(1-aryl-1H-tetrazol-5-ylamino)-substituted 3'-deoxythymidine derivatives as potent and selective human mitochondrial thymidine kinase inhibitors.
Van PS, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 9(3), 892-901 (2011)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2008)