480428
Strontium hydrogenphosphate
99.98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Strontium phosphate dibasic
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.98% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤250 ppm Trace Metal Analysis
Pf
>400 °C (lit.)
Densité
3.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sr++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Sr/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
HKSVWJWYDJQNEV-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable