Principaux documents
480215
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with phenol (1:1)
Synonyme(s) :
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene phenol salt, DBU phenol salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H22N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Densité
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C6H6O/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-8H2;1-5,7H
Clé InChI
MFYNHXMPPRNECN-UHFFFAOYSA-N
Application
Gelling catalyst for foams, coatings and adhesives.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable