33471
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
DBN
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
≤1% water
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
n20/D 1.521
Point d'ébullition
95-98 °C/7.5 mmHg (lit.)
Densité
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CN=C2CCCN2C1
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
Clé InChI
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Application
- 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN) is an amidine base commonly used in the base-mediated eliminations, condensations, esterifications, isomerizations, carboxylations and carbonylations.
- It is used in the preparation of supertetrahedral chalcogenide clusters and single crystals of polymer-chalcogenide composites.
- It also acts as a catalyst for the regioselective Friedel-Crafts C-acylation of pyrroles.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?