Documents
480010
Sigma-Aldrich
Potassium ferrate(VI)
97%
Synonyme(s) :
Dipotassium tetraoxoferrate(VI), Potassium ferrate
About This Item
Formule linéaire :
K2FeO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Pf
>400 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-][Fe]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clé InChI
ICBFRPYDFGVTEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zhengwei Zhou et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 106, 37-45 (2014-07-27)
The performance of ferrate(VI) in treating sulfamethoxazole (SMX), diclofenac (DCF), carbamazepine (CBZ) and bezafibrate (BZF) in test solutions containing the four compounds was investigated. A series of jar-test experiments was performed on a bench-scale at pH 6-9 and at a