479136
Poly(allylamine) solution
20 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
PAH
About This Item
Produits recommandés
Concentration
20 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.383
Viscosité
~50 cP(25 °C)(lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
Clé InChI
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.