Principaux documents
1372333
USP
Polyallylamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Poly(allylamine hydrochloride), PAA HCl, PAH
200 MG
1 790,00 $
1 790,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
1 790,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(CH2NH2 · HCl)]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 790,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
polyallylamine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
Clé InChI
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Used to make redox hydrogel-modified electrodes for measuring enzyme responses.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable