Principaux documents
477818
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
56-58 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(OC2CCCCO2)cc1
InChI
1S/C11H13BrO2/c12-9-4-6-10(7-5-9)14-11-3-1-2-8-13-11/h4-7,11H,1-3,8H2
Clé InChI
MXDQGXMBJCGRCB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran is a halogenated heterocycle that is used as a building block in organic synthesis.
Application
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used as a starting material in the synthesis of 2-(4-lithiophenoxy)- tetrahydro-2H-pyran[1] and 4-(tetrahydropyranyloxymethyl)phenyl magnesium bromide.[2]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
End-group fidelity in nitroxide-mediated living free-radical polymerizations.
Rodlert M, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 38(S1), 4749-4763 (2000)
A Fast-Moving Copper-Based Molecular Shuttle: Synthesis and Dynamic Properties.
Durola F, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 15(16), 4124-4134 (2009)