429066
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
97%
Synonyme(s) :
(3-Bromopropoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, 1-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-3-bromopropane, 1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)propane, 1-Bromo-3-[(tert-butyldimethylsilanyl)oxy]propane, 1-Bromo-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propane, 3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-bromopropane
167,00 $
About This Item
167,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Contient
sodium carbonate as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
182 °C (lit.)
Densité
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr
InChI
1S/C9H21BrOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3
Clé InChI
QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup