Principaux documents
47766
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(2-Cl)-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-2-chloro-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H20ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1Cl)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20ClNO4/c25-21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
Clé InChI
RNNKPNPLIMFSDY-QFIPXVFZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable