Principaux documents
8.52210
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-Cl)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Phe(4-Cl)-OH, N-α-Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine
1 G
155,00 $
5 G
624,00 $
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
155,00 $
5 G
624,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H20ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
138 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C24H20ClNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
Clé InChI
CQPNKLNINBUUOM-QFIPXVFZSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of 4-chlorophenylalanine residues by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1096
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 3.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.