476722
3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
pb
124.5 °C/743 mmHg (lit.)
Densité
1.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H4BrF3O/c4-1-2(8)3(5,6)7/h2,8H,1H2
Clé InChI
VBHIIZIQRDVGDH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter