Documents
476420
Sigma-Aldrich
Dimethyl allylmalonate
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2CH(CO2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
207 °C/771 mmHg (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(CC=C)C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O4/c1-4-5-6(7(9)11-2)8(10)12-3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
Clé InChI
VZNFVLWVVHHMBG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Dimethyl allylmalonate may be used in the preparation of:
  • terminal alkyl silane
  • diallyl malonates
  • bromosulfoxide
  • dimethyl-2-allyl-2-{4-methyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl]deca-2,3-dienoyl}malonate
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tandem cyclization/hydrosilylation of functionalized 1, 6-dienes catalyzed by a cationic palladium complex.
Widenhoefer RA and DeCarli MA.
Journal of the American Chemical Society, 120(15), 3805-3806 (1998)
Synthesis of substituted cyclopentenes from the Baylis-Hillman adducts via ring-closing metathesis reaction.
Lee KY, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(8), 1280-1282 (2004)
Krause N.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 138-138 (2014)
The study of intramolecular free radical cyclizations of a-sulfonyl and a-sulfinyl radicals.
Yeun-Min T, et al.
Tetrahedron Letters, 31(42), 6047-6050 (1990)