Principaux documents
47594
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Ala-OH
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-N-methyl-L-alanine
1 G
153,00 $
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
153,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.36
Beilstein:
4329998
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Activité optique
[α]20/D −18.5±1°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(18(21)22)20(2)19(23)24-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-/m0/s1
Clé InChI
JOFHWKQIQLPZTC-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable