Principaux documents
475823
Sigma-Aldrich
Bisphenol A propoxylate glycerolate diacrylate
technical grade, glycerol/phenol 1, PO/phenol 1
About This Item
Formule linéaire :
[H2C=CHCO2CH2CH(OH)CH2OCH(CH3)CH2OC6H4-4-]2C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
600.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Contient
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Composition
glycerol/phenol, 1
PO/phenol, 1
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OCC(C)OCC(O)COC(=O)C=C)cc2)OCC(O)COC(=O)C=C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves