Principaux documents
47441
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asn-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-D-asparagine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H18N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.36
Numéro Beilstein :
8510210
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +11.9±1.5°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
~185 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m1/s1
Clé InChI
YUGBZNJSGOBFOV-MRXNPFEDSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable