Principaux documents
473324
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylbutane
96%
50 ML
219,00 $
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
219,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
100 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
chloro
Chaîne SMILES 
CCC(C)CCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
IWAKWOFEHSYKSI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Chloro-2-methylbutane is a halogenated organic building block. It can be synthesized by employing 2-methylbutanol as starting reagent.[1] Grignard reagent derived from (+)-1-chloro-2-methylbutane may be employed for the preparation of partially optically active (-)-alkylphenylcarbinols[2] and partially optically active secondary carbinols.[3] Infrared and Raman spectra of its optically active form (+)(S)-1-chloro-2-methylbutane in various phases (liquid, glass and crystal) have been evaluated.[4]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
32.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Asymmetric Reductions. VI. The Action of the Grignard Reagent from (+)-1-Chloro-2-methylbutane on a Series of Alkyl t-Butyl Ketones1.
Foley WM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 81(11), 2779-2784 (1959)
Asymmetric Reductions. VII. the Action of the Grignard Reagent from (+)-1-chloro-2-methylbutane on a Series of Alkyl Phenyl Ketones1-3.
MacLeod R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 82(4), 876-880 (1960)
Synthetic inhibitors of Alcohol dehydrogenase. 4-Substituted alkyl and cycloalkylpyrazoles.
Tolf BR, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 33, 483-487 (1979)
Infrared and Raman spectra and normal frequencies calculation of isomeric (+)(S)-1-chloro-2-methylbutane.
Schettino V and Benedetti E.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 34(3), 353-356 (1978)