Principaux documents
M32631
Sigma-Aldrich
2-Méthylbutane
2-Methylbutane
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Isopentane
500 ML
78,70 $
4 L
248,00 $
78,70 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
78,70 $
4 L
248,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.15
Beilstein:
1730723
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
78,70 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
11.17 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Limite d'explosivité
8.3 %
dilution
(for general lab use)
Indice de réfraction
n20/D 1.354 (lit.)
pb
30 °C (lit.)
Pf
-160 °C
Densité
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le 2-méthylbutane est un hydrocarbure aliphatique inflammable et hautement volatil utilisé comme solvant en synthèse organique. Associé à de la glace carbonique ou de l'azote liquide, il permet également de congeler rapidement les échantillons biologiques.
Application
Le 2-méthylbutane peut être utilisé comme :      
  • réactif pour synthétiser de l'isoprène par un procédé de déshydrogénation en deux étapes avec un catalyseur du type chrome-alumine.     
  • solvant faiblement polaire pour étudier l'effet du transfert de charge intramoléculaire et le comportement solvatochromique de dérivés du 1,3,4-oxadiazole substitués par du pyrène.
Autres remarques
L′article réf. M32631-4X1L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence M32631-1L (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-59.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-51 °C - closed cup
Janak Gaire et al.
Journal of neural engineering, 15(6), 066027-066027 (2018-09-28)
Neuroinflammation has long been associated with the performance decline of intracortical microelectrodes (IMEs). Consequently, several strategies, including the use of anti-inflammatories, have been employed to mitigate the inflammation surrounding IMEs. However, these strategies have had limited success towards achieving a
Sveinung Lillehaug et al.
Scientific data, 6, 190028-190028 (2019-02-27)
The spatial pattern of transgene expression in tetracycline-controlled mouse models is governed primarily by the driver line used to introduce the tetracycline-controlled transactivator (tTA). Detailed maps showing where each tTA driver activates expression are therefore essential for designing and using
P Krustrup et al.
British journal of sports medicine, 43(11), 825-831 (2008-12-23)
To examine the effects of regular participation in recreational soccer on health profile, 36 healthy untrained Danish men aged 20-43 years were randomised into a soccer group (SO; n = 13), a running group (RU; n = 12) and a
Benedikt Galliker et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(25), 6161-6168 (2009-05-14)
We have identified two intermediates in the autoxidation of NO*: ONOO*, which was detected by EPR spectroscopy at 295 K and atmospheric pressure in the gas phase, and ONOONO, a red substance produced at 113 K in 2-methylbutane. The red
Susanne Steu et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 452(3), 305-312 (2008-02-07)
Different methods for snap freezing surgical human tissue specimens exist. At pathology institutes with higher work loads, solid carbon dioxide, freezing sprays, and cryostat freezing are commonly used as coolants for diagnosing frozen tissue sections, whereas for tissue banking, liquid
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does 2-Methylbutane (Isopentane) degrade when stored at room temperature?
    1 answer
    1. No testing has been conducted to determine how temperature affects reagent stability.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review