Principaux documents
47297
Sigma-Aldrich
6-(Fmoc-amino)-1-hexanol
≥98.0%
Synonyme(s) :
9-Fluorenylmethyl N-(6-hydroxyhexyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H25NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.43
Beilstein:
4531101
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
Fmoc
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C21H25NO3/c23-14-8-2-1-7-13-22-21(24)25-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20/h3-6,9-12,20,23H,1-2,7-8,13-15H2,(H,22,24)
Clé InChI
VGXOJZUTHIGHPT-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for the introduction of a spacer arm.[1][2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S. Agrawal
Tetrahedron Letters, 30, 7025-7025 (1989)
S Bay et al.
Carbohydrate research, 298(3), 153-161 (1997-03-05)
The T-antigen [beta-D-Gal-(1-->3)-D-Ga1NAc] has been linked to biotin through a C6 spacer arm for the detection of a specific 'T-antigen-lectin' complex at the surface and/or on the migration pathway of melanoma cells. When 4,6-di-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-3-O-(2,3,4, 6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-alpha- or -beta-D-galactopyranosyl halides were treated