Principaux documents
471062
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
97%
5 ML
95,60 $
25 ML
331,00 $
95,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
95,60 $
25 ML
331,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
95,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
pb
123 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC1CC(C)(C)Nc2cc(C)ccc12
InChI
1S/C13H19N/c1-9-5-6-11-10(2)8-13(3,4)14-12(11)7-9/h5-7,10,14H,8H2,1-4H3
Clé InChI
NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter