Key Documents
470147
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
30-33 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)14-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4H,5H2
Clé InChI
LYFCAROXYJTUQF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile is para-trifluoromethoxy substituted phenylacetonitrile.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup