Documents
469572
Sigma-Aldrich
Boc-GABA-OH
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
γ-(Boc-amino)butyric acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric acid, Boc-GABA
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCONH(CH2)3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro Beilstein :
1869578
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Boc-GABA-OH, 97%
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Point d'ébullition
78-82 °C/0.2 mmHg (lit.)
Pf
55-57 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-6-4-5-7(11)12/h4-6H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
Clé InChI
HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup