Documents
468800
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-D-phenylalanine hydrochloride
99%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
4-Fluoro-D-phenylalanine hydrochloride, 99%
Pureté
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]23/D +11°, c = 1 in H2O
Couleur
white
Pf
245 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m1./s1
Clé InChI
ZDECBCKSULAIGP-DDWIOCJRSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable