218782
Tetraphenylphosphonium bromide
97%
Synonyme(s) :
Tetraphenylphosphorus bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
295-300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20P.BrH/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BRKFQVAOMSWFDU-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3