Key Documents
466298
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gadolinium iodide, Gadolinium triiodide
About This Item
Formule linéaire :
GdI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Pf
926 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Gd](I)I
InChI
1S/Gd.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.