325678
Gadolinium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gadolinium acetate hydrate, Gadolinium triacetate hydrate, Gadolinium(3+) tris(acetate) hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
crystalline powder
Pertinence de la réaction
core: gadolinium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
O.CC(=O)O[Gd](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Gd.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clé InChI
GXCUBNRUECGTSC-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.