Principaux documents
465097
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
C6F5B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
OB(O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h13-14H
Clé InChI
VASOMTXTRMYSKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of phenylboronic catechol esters as promising anion receptors for polymer electrolytes
  • Preparation of biaryls via palladium-catalyzed homocoupling reaction
  • Prepartion of quaternary a,a-heterodiaryl carboxylic esters via rhodium-catalyzed cross-coupling
  • C-C cross-coupling reactions
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1